Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 15 mL og 50 mL koniske sterile polypropylen-centrifugerør
Beskrivelse
Thermo Scientific Nunc Sterile polypropylen koniske centrifugerør er førsteklasses, højkvalitets koniske rør, der er miljøvenlige, tilbyder den højeste renhed med et genanvendelig plastikstativ og muliggør øget sporbarhed med det største skriveområde på markedet. Nunc Laboratorieprodukter fremstilles af højrenhedsharpikser og støbes ved hjælp af vores topmoderne processer. Plastiklaboratorieudstyr er et sikrere alternativ til glas uden at gå på kompromis med nøjagtigheden.
Funktioner
- Ikke-pyrogen: endotoksin testet (0,5 EU/ml)
- Ikke-cytotoksisk
- Biologisk inert: USP biologisk reaktivitetsklasse VI
- Høj sterilitet: SAL 10-6
- RNase/DNase-fri
- Lækage-tæt for at beskytte dine prøver
- Fremstillet af højrenhedsharpikser og støbt ved hjælp af avancerede processer; Sikkert alternativ til glas uden at gå på kompromis med nøjagtigheden
- Racked product inkluderer en miljøvenlig genanvendelige plastikhylde, der reducerer lossepladsens affald sammenlignet med traditionel skumemballage
- Plug forseglet låg
- Rør, låg og stativ lavet af jomfruelig harpiks
Garanti: 90 dage
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Blå |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |
| Inkluderer | Genanvendeligt og genanvendeligt polypropylenstativ |
| Emballage | Rakket |
| Mængde | 25 Pk., 300/Cs. |
| Sterilitet | Steril |
| Dnase Free | Ja |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.