Få mere at vide
Fisherbrand™ Let Reader™ Koniske polypropylen centrifugerør
Artikelnummer. 11765075 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Lukketype:
Flad hætte
Prop
Emballage:
Bulk
Rakket
Ærme
Sterilitet:
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukketype Emballage Sterilitet Pakningsstørrelse
11765075 15 ml Prop Ærme Steril Pakke med 500
11755075 15 ml Flad hætte Ærme Steril Pakke med 500
11849650 15 ml Flad hætte Rakket Steril Pakke med 500
11889640 15 ml Prop Rakket Steril Pakke med 500
11935372 50 ml Flad hætte Bulk Steril Pakke med 125
11512303 50 ml Flad hætte Bulk Steril Pakke med 500
11809650 50 ml Prop Bulk Steril Pakke med 500
11819650 50 ml Flad hætte Rakket Steril Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11765075
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Påtrykte klare sorte gradueringer sikrer nøjagtige aflæsninger.
Fisherbrand™ Let Reader™ Koniske polypropylen-centrifugerør giver enestående kemisk resistens i en række forskellige størrelser. Påtrykte klare sorte gradueringer sikrer nøjagtige aflæsninger.
  • Ikke-pyrogen
  • Konisk bund
  • Stort mærkningsområde
  • Sterile og ikke-sterile stilarter
  • Med sorte gradueringer og hvidt markeringsområde
  • 15 ml rør er inddelt i 0,5 ml underafdelinger fra 2 til 14,5 ml
  • 50 ml rør er inddelt i intervaller på 5 ml fra 5 til 50 ml
Ordreinfo
Fås pakket i skumstativer eller ærmer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance 95 kPa
Diameter (engelsk) Udvendig 0,7 tommer
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Materiale Polypropylen
Inkluderer Sorte gradueringerIngen styrofoam stativer inkluderet
Emballage Ærme
Mængde 50/Pk., 500/Cs.
Tolerance Det anbefalede arbejdstemperaturområde for polypropylen og PET er den samme (0 - 40 °C)
Sterilitet Steril
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Form Konisk
Længde (metrisk) 119 mm
Kapacitet (engelsk) 0,50 oz.
Bund form Konisk
Lukketype Prop
Skriveområde Yes
Diameter (metrisk) 17 mm
Gradueringer 0.5 mL
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 12,000 x g