Beskrivelse
Fremstillet af klar polypropylen for overlegen kemisk resistens. Corning™ Centrifugerør af polypropylen er en ideel løsning til centrifugeringsbehov.
- Corning centrifugerør har sorte trykte gradueringer og en stor hvid markeringsplet
- Tilgængelig med dit valg af kasketstile: de avancerede Corning CentriStarTM-hætte eller den originale proppakning
- Steril
- Ikke-pyrogen
- 95 kPA (14 psi) tryktestet– kun prop tætningshætte
PP = polypropylen, PET = polyethylenterephthalat, RCF = relativ centrifugalkraft (xg).
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Certificeret ikke-pyrogen |
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Lukningsfarve | Orange |
| Farve | Neutral |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 102 |
| nr. pr. pakke | 6 |
| Emballage | Intet stativ |
| Vis mere |