Få mere at vide
Eppendorf™ Tubes™ med Snap Cap 5,0 mL - Mikrorør
Beskrivelse
Brug disse rør til enkel og sikker behandling af prøvevolumener op til 5,0 ml. Eppendorf Tubes™ repræsenterer den perfekte mulighed for at arbejde med –mellemstore prøvevolumener.
- Ideel til arbejde med mellemstore prøvevolumener fra 0,5 mL til 5,0 mL.
- Designet til brugervenlighed og brugervenlig håndtering under prøveforberedelse og -behandling.
- Velegnet til en lang række temperaturer, hvilket sikrer tilpasning til forskellige eksperimentelle forhold.
- Giver pålidelig sikkerhed under centrifugering med en maksimal værdi på op til 25.000 xg.
- Specielt designet til at forbedre prøvegendannelsen og bevare integriteten af dine prøver.
- Tilgængelig i Eppendorf Kvalitet, PCR Clean, Biopur™ , Steril og retsmedicinsk DNA-kvalitet for testet renhed.
- Fri for blødgørere, biocider eller skimmelsvampemidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase-fri |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Emballage | 2 poser x 100 rør |
| Mængde | 200 rør |
| Sterilitet | Ikke steril |
| RNase fri | Ja |
| Dnase Free | Ja |
| Vis mere |