Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Grade 603 Cellulose Ekstraktion fingerbøl
Sortiment i størrelse og længde for at sikre optimal pasform.. Whatman™ Grade 603 Cellulose Extraction Thimbles er til brug med udvinding af pesticider fra miljøprøver og fedtanalyse i fødevareindustrien
714.78 DKK - 1939.93 DKK
Tekniske data
Oversigt 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles fremstillet af højkvalitets cellulose, tilgængelig i en række størrelser.
Materiale Cellulose
Til brug med (applikation) At analysere fedtstoffer og udvinde organiske forbindelser
Grad 603
Maks. Temperatur (engelsk) 266 °F
Se flere specifikationer
Produkter 20
Artikelnummer Brand Diameter (metrisk) indvendig Længde (metrisk) Vægtykkelse Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Diameter (metrisk) indvendig Længde (metrisk) Vægtykkelse Pris Antal & tilgængelighed  
11383065
Dokumentvisning
Cytiva
10350217
25 mm 80 mm 1.5 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
755.00 DKK
714.78 DKK / Pakke med 25
Spare 40.22 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11313075
Dokumentvisning
Cytiva
10350225
28 mm 60 mm 1.5 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
780.00 DKK
736.35 DKK / Pakke med 25
Spare 43.65 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11343095
Dokumentvisning
Cytiva
10350220
26 mm 60 mm 1.5 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
780.00 DKK
736.35 DKK / Pakke med 25
Spare 43.65 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11393065
Dokumentvisning
Cytiva
10350223
27 mm 80 mm 1.5 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
780.00 DKK
736.35 DKK / Pakke med 25
Spare 43.65 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11343075
Dokumentvisning
Cytiva
10350234
30 mm 80 mm 1.5 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
755.00 DKK
714.78 DKK / Pakke med 25
Spare 40.22 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11313085
Dokumentvisning
Cytiva
10350238
33 mm 60 mm 1.5 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
780.00 DKK
736.35 DKK / Pakke med 25
Spare 43.65 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
10237830
Dokumentvisning
Cytiva
10350236
30 mm 100 mm 1.5 mm
995.00 DKK
Pakke med 25
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-10-2025
Læg i indkøbskurv
10232031
Dokumentvisning
Cytiva
10350245
33 mm 118 mm 1.5 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1110.00 DKK
1051.82 DKK / Pakke med 25
Spare 58.18 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11323085
Dokumentvisning
Cytiva
10350241
33 mm 90 mm 1.5 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
960.00 DKK
909.67 DKK / Pakke med 25
Spare 50.33 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11393075
Dokumentvisning
Cytiva
10350247
33 mm 130 mm 1.5 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1145.00 DKK
1083.75 DKK / Pakke med 25
Spare 61.25 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11303085
Dokumentvisning
Cytiva
10350250
33 mm 205 mm 1.5 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1490.00 DKK
1411.87 DKK / Pakke med 25
Spare 78.13 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11343085
Dokumentvisning
Cytiva
10350252
34 mm 130 mm 1.5 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1145.00 DKK
1083.75 DKK / Pakke med 25
Spare 61.25 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11373085
Dokumentvisning
Cytiva
10350261
40 mm 85 mm 1.5 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1170.00 DKK
1107.58 DKK / Pakke med 25
Spare 62.42 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11363085
Dokumentvisning
Cytiva
10350255
35 mm 150 mm 1.5 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1375.00 DKK
1303.31 DKK / Pakke med 25
Spare 71.69 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11303095
Dokumentvisning
Cytiva
10350273
48 mm 145 mm 2 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1730.00 DKK
1645.47 DKK / Pakke med 25
Spare 84.53 DKK
4% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11343065
Dokumentvisning
Cytiva
10350306
22 mm 60 mm 2 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1125.00 DKK
1067.45 DKK / Pakke med 25
Spare 57.55 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 19-02-2026
Læg i indkøbskurv
11393085
Dokumentvisning
Cytiva
10350275
44 mm 230 mm 2 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2045.00 DKK
1939.93 DKK / Pakke med 25
Spare 105.07 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11333085
Dokumentvisning
Cytiva
10350242
33 mm 94 mm 1.5 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
930.00 DKK
882.93 DKK / Pakke med 25
Spare 47.07 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11313095
Dokumentvisning
Cytiva
10350274
48 mm 200 mm 2 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1970.00 DKK
1869.56 DKK / Pakke med 25
Spare 100.44 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
10097740
Dokumentvisning
Cytiva
10350211
22 mm 80 mm 1.5 mm
861.00 DKK
Pakke med 25
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-10-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Sortiment i størrelse og længde for at sikre optimal pasform.. Whatman™ Grade 603 Cellulose Extraction Thimbles er til brug med udvinding af pesticider fra miljøprøver og fedtanalyse i fødevareindustrien
Pure Cellulose fingerbøl
  • Fremstillet af ren bomuldscellulose
  • Til udvinding af pesticider fra miljøprøver, fedtanalyse i fødevareindustrien
  • Fingerbøl i enkelt tykkelse har en vægtykkelse på ca. 1 mm
  • Dobbelt tykkelse fingerbøl har∽ 2 mm vægtykkelse
Borosilikatglas fingerbøl
  • Til højtemperaturekstraktioner op til 550 °C (1022 °F). Også til brug af opløsningsmidler, der er uforenelige med cellulosefingerbøl
Tekniske data
Tekniske data
603 Standard Cellulose Extraction Thimbles fremstillet af højkvalitets cellulose, tilgængelig i en række størrelser.
At analysere fedtstoffer og udvinde organiske forbindelser
266 °F
Ekstraktionsfingerbøl
Cellulose
603
130 °C
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva Whatman™ Grade 603 Cellulose Ekstraktion fingerbøl