Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Grade 603 Cellulose Ekstraktion fingerbøl
Artikelnummer. 11363085
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
33 mm
34 mm
35 mm
40 mm
44 mm
48 mm
Længde (metrisk):
60 mm
80 mm
85 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
130 mm
145 mm
150 mm
200 mm
205 mm
230 mm
Vægtykkelse:
1,5 mm
2 mm
Unit Size:
Pakke med 25
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) indvendig Længde (metrisk) Vægtykkelse Unit Size
11363085 35 mm 150 mm 1,5 mm Pakke med 25
11383065 25 mm 80 mm 1,5 mm Pakke med 25
11313075 28 mm 60 mm 1,5 mm Pakke med 25
11343095 26 mm 60 mm 1,5 mm Pakke med 25
11393065 27 mm 80 mm 1,5 mm Pakke med 25
11343075 30 mm 80 mm 1,5 mm Pakke med 25
11313085 33 mm 60 mm 1,5 mm Pakke med 25
10237830 30 mm 100 mm 1,5 mm Pakke med 25
10232031 33 mm 118 mm 1,5 mm Pakke med 25
11323085 33 mm 90 mm 1,5 mm Pakke med 25
11393075 33 mm 130 mm 1,5 mm Pakke med 25
11303085 33 mm 205 mm 1,5 mm Pakke med 25
11343085 34 mm 130 mm 1,5 mm Pakke med 25
11373085 40 mm 85 mm 1,5 mm Pakke med 25
11303095 48 mm 145 mm 2 mm Pakke med 25
11343065 22 mm 60 mm 2 mm Pakke med 25
11393085 44 mm 230 mm 2 mm Pakke med 25
11333085 33 mm 94 mm 1,5 mm Pakke med 25
11313095 48 mm 200 mm 2 mm Pakke med 25
10097740 22 mm 80 mm 1,5 mm Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Product Code. 11363085 Supplier Cytiva Supplier No. 10350255
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00 DKK
    1346.67 DKK / Pakke med 25
    Spare 33.33 DKK
    2% Slukket
På lager
Sortiment i størrelse og længde for at sikre optimal pasform.. Whatman™ Grade 603 Cellulose Extraction Thimbles er til brug med udvinding af pesticider fra miljøprøver og fedtanalyse i fødevareindustrien
Pure Cellulose fingerbøl
  • Fremstillet af ren bomuldscellulose
  • Til udvinding af pesticider fra miljøprøver, fedtanalyse i fødevareindustrien
  • Fingerbøl i enkelt tykkelse har en vægtykkelse på ca. 1 mm
  • Dobbelt tykkelse fingerbøl har∽ 2 mm vægtykkelse
Borosilikatglas fingerbøl
  • Til højtemperaturekstraktioner op til 550 °C (1022 °F). Også til brug af opløsningsmidler, der er uforenelige med cellulosefingerbøl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Mængde 25 Pk.
Oversigt 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles fremstillet af højkvalitets cellulose, tilgængelig i en række størrelser.
Diameter (engelsk) Indvendig 1,37 tommer.
Diameter (metrisk) indvendig 35 mm
Materiale Cellulose
Vægtykkelse 1,5 mm
Til brug med (applikation) At analysere fedtstoffer og udvinde organiske forbindelser
Grad 603
Længde (engelsk) 5,9 tommer
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Temperatur (engelsk) 266 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 130 °C
Produkttype Ekstraktionsfingerbøl