Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Grade 603 Cellulose Ekstraktion fingerbøl
Diameter (metrisk) indvendig:
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
33 mm
34 mm
35 mm
40 mm
44 mm
48 mm
Længde (metrisk):
60 mm
80 mm
85 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
130 mm
145 mm
150 mm
200 mm
205 mm
230 mm
Vægtykkelse:
1.5 mm
2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
Sortiment i størrelse og længde for at sikre optimal pasform.. Whatman™ Grade 603 Cellulose Extraction Thimbles er til brug med udvinding af pesticider fra miljøprøver og fedtanalyse i fødevareindustrien
Pure Cellulose fingerbøl
- Fremstillet af ren bomuldscellulose
- Til udvinding af pesticider fra miljøprøver, fedtanalyse i fødevareindustrien
- Fingerbøl i enkelt tykkelse har en vægtykkelse på ca. 1 mm
- Dobbelt tykkelse fingerbøl har∽ 2 mm vægtykkelse
- Til højtemperaturekstraktioner op til 550 °C (1022 °F). Også til brug af opløsningsmidler, der er uforenelige med cellulosefingerbøl
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25 Pk. |
| Oversigt | 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles fremstillet af højkvalitets cellulose, tilgængelig i en række størrelser. |
| Diameter (engelsk) Indvendig | 1,18 tommer. |
| Diameter (metrisk) indvendig | 30 mm |
| Materiale | Cellulose |
| Vægtykkelse | 1.5 mm |
| Til brug med (applikation) | At analysere fedtstoffer og udvinde organiske forbindelser |
| Grad | 603 |
| Længde (engelsk) | 3,9 tommer. |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Vis mere |