Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Grade 603 Cellulose Ekstraktion fingerbøl
Artikelnummer. 11343065
Diameter (metrisk) indvendig:
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
33 mm
34 mm
35 mm
40 mm
44 mm
48 mm
Længde (metrisk):
60 mm
80 mm
85 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
130 mm
145 mm
150 mm
200 mm
205 mm
230 mm
Vægtykkelse:
1,5 mm
2 mm
Förpackningsstorlek
Pakke med 25
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11343065
missing translation for 'mfr': Cytiva 10350306
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Sortiment i størrelse og længde for at sikre optimal pasform.. Whatman™ Grade 603 Cellulose Extraction Thimbles er til brug med udvinding af pesticider fra miljøprøver og fedtanalyse i fødevareindustrien
Pure Cellulose fingerbøl
  • Fremstillet af ren bomuldscellulose
  • Til udvinding af pesticider fra miljøprøver, fedtanalyse i fødevareindustrien
  • Fingerbøl i enkelt tykkelse har en vægtykkelse på ca. 1 mm
  • Dobbelt tykkelse fingerbøl har∽ 2 mm vægtykkelse
Borosilikatglas fingerbøl
  • Til højtemperaturekstraktioner op til 550 °C (1022 °F). Også til brug af opløsningsmidler, der er uforenelige med cellulosefingerbøl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mængde 25 Pk.
Oversigt 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles fremstillet af højkvalitets cellulose, tilgængelig i en række størrelser.
Diameter (engelsk) Indvendig 0,86 tommer.
Diameter (metrisk) indvendig 22 mm
Materiale Cellulose
Vægtykkelse 2 mm
Til brug med (applikation) At analysere fedtstoffer og udvinde organiske forbindelser
Grad 603
Længde (engelsk) 2,3 tommer.
Længde (metrisk) 60 mm
Maks. Temperatur (engelsk) 266 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 130 °C
Produkttype Ekstraktionsfingerbøl
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.