Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Grade 603 Cellulose Ekstraktion fingerbøl
Artikelnummer. 11343075
Diameter (metrisk) indvendig:
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
33 mm
34 mm
35 mm
40 mm
44 mm
48 mm
Længde (metrisk):
60 mm
80 mm
85 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
130 mm
145 mm
150 mm
200 mm
205 mm
230 mm
Vægtykkelse:
1,5 mm
2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 11343075
Brand: Cytiva 10350234
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sortiment i størrelse og længde for at sikre optimal pasform.. Whatman™ Grade 603 Cellulose Extraction Thimbles er til brug med udvinding af pesticider fra miljøprøver og fedtanalyse i fødevareindustrien
Pure Cellulose fingerbøl
  • Fremstillet af ren bomuldscellulose
  • Til udvinding af pesticider fra miljøprøver, fedtanalyse i fødevareindustrien
  • Fingerbøl i enkelt tykkelse har en vægtykkelse på ca. 1 mm
  • Dobbelt tykkelse fingerbøl har∽ 2 mm vægtykkelse
Borosilikatglas fingerbøl
  • Til højtemperaturekstraktioner op til 550 °C (1022 °F). Også til brug af opløsningsmidler, der er uforenelige med cellulosefingerbøl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 Pk.
Oversigt 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles fremstillet af højkvalitets cellulose, tilgængelig i en række størrelser.
Diameter (engelsk) Indvendig 1,18 tommer.
Diameter (metrisk) indvendig 30 mm
Materiale Cellulose
Vægtykkelse 1,5 mm
Til brug med (applikation) At analysere fedtstoffer og udvinde organiske forbindelser
Grad 603
Længde (engelsk) 3,1 tommer.
Længde (metrisk) 80 mm
Maks. Temperatur (engelsk) 266 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 130 °C
Produkttype Ekstraktionsfingerbøl