Få mere at vide
Sodium dihydrogen phosphate monohydrate, ACS, 98.0-102.0% Artikelnummer.: 11347327
Sodium dihydrogen phosphate monohydrate, ACS, 98.0-102.0%
Artikelnummer. 11347327
5 kg, 5kg
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 11347327
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011591.A7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10049-21-5 | H2NaO4P x H2O | 137.99 g/mol
Natriumphosphat monobasisk monohydrat bruges som sekvestreringsmiddel, emulgator, bejdsemiddel i farvning, reagens og buffer i fødevarer og analytisk kemi. Det anvendes som brandsikringsmiddel og til vægtning af silke ved garvning. Det bruges til fremstilling af emaljer, keramik, rengøringsmidler, kedelblandinger, til lodning og slaglodning i stedet for borax.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS 10049-21-5
Molekylær formel H2NaO4P x H2O
Molekylvægt (g/mol) 137.99
MDL nummer MFCD00149208
InChI nøgle BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707Vis mereVis mindre
PubChem CID 516949
SMIL O.[Na+].OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
Smeltepunkt 100°C-H2O
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 98.0-102.0%
Opløselighedsinformation Highly soluble in water. Insoluble in ethanol,ether and chloroform.
IUPAC navn natriumphosphorsyrehydrat
Formel vægt 137.99 (119.98 Anhydrous)
Grad ACS
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystals
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerQ24L026 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer011591.30,011591.A1,011591.A7
PartinummerM07L005 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato10/01/2025 Artikelnummer011591.30,011591.A1,011591.A7
PartinummerW24K029 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato03/10/2024 Artikelnummer011591.30,011591.A1,011591.A7
PartinummerS03K015 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/06/2024 Artikelnummer011591.30,011591.A1,011591.A7
PartinummerN07K034 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/02/2024 Artikelnummer011591.30,011591.A1,011591.A7
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sodium dihydrogen phosphate monohydrate, ACS, 98.0-102.0% >