Få mere at vide
Sodium phosphate, monobasic monohydrate, 99+%, for analysis
Artikelnummer. 10523864 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
250g
500g
Artikelnummer. 10523864
Brand: Thermo Scientific Acros 207800025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10049-21-5 | H5NaO5P | 139.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10049-21-5
Molekylær formel H5NaO5P
Molekylvægt (g/mol) 139.00
MDL nummer MFCD00149208
InChI nøgle BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
SMIL O.[Na+].OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate, monobasic monohydrate
Smeltepunkt 100,0 °C
Navn note p.a.
Farve Hvid
pH 4.1 to 4.5 (5% soln. at 20°C)
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel NaH2PO4·H2O
Fieser 01,395
Merck Index 15, 8790
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1103g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
IUPAC navn natriumphosphorsyrehydrat
Formel vægt 137.99
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske