Få mere at vide
Natriumfosfat monobasisk monohydrat, ACS-reagens, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phosphate monobasic monohydrate |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | NaH2PO4 · H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC navn | natrium;dihydrogenphosphat;hydrat |
| Formel vægt | 137,99g/mol |
| Procent renhed | 98 til 102%, ≥98% |
| Grad | ACS-reagens |