Få mere at vide
Natriumdihydrogenphosphat monohydrat, ACS, 98,0-102,0%
Beskrivelse
Natriumphosphat monobasisk monohydrat bruges som sekvestreringsmiddel, emulgator, bejdsemiddel i farvning, reagens og buffer i fødevarer og analytisk kemi. Det anvendes som brandsikringsmiddel og til vægtning af silke ved garvning. Det bruges til fremstilling af emaljer, keramik, rengøringsmidler, kedelblandinger, til lodning og slaglodning i stedet for borax.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium dihydrogen phosphate monohydrate |
| Smeltepunkt | 100 °C-H2O |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 1 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Hvide krystaller |
| Analyseprocentområde | 98.0-102.0% |
| Tæthed | 2,04 g/cm3 ved 20 °C |
| Vis mere |