Få mere at vide
Natriumfosfat monobasisk monohydrat, ACS-reagens, Solstice
Artikelnummer. 15668150 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
500 g
1 kg
3 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
3kg
500g
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15668150 6 x 1 kg Pakke med 6
15638150 25 g 25g
15628150 250 g 250g
15658150 500 g 500g
15618150 1 kg 1kg
15648150 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15668150 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. S96386X1KG
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
ACS reagens,≥ 98 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10049-21-5
Molekylær formel H5NaO5P
Molekylvægt (g/mol) 139.00
MDL nummer MFCD00149208
InChI nøgle BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
SMIL O.[Na+].OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate monobasic monohydrate
Mængde 6 x 1 kg
Lineær formel NaH2PO4 · H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn natrium;dihydrogenphosphat;hydrat
Formel vægt 137,99g/mol
Procent renhed 98 til 102%, ≥98%
Grad ACS-reagens