Få mere at vide
Natriumfosfat, monobasisk monohydrat, 98+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10708922 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10708922 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10566992 25 g Plastflaske 25g
10657961 500 g Plastflaske 500g
11924291 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10708922 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424390025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1500.00 DKK
    1403.01 DKK / 2.5kg
    Spare 96.99 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10049-21-5 | H5NaO5P | 139,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10049-21-5
Molekylær formel H5NaO5P
Molekylvægt (g/mol) 139.00
MDL nummer MFCD00149208
InChI nøgle BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
IUPAC navn natriumphosphorsyrehydrat
SMIL O.[Na+].OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate, monobasic monohydrate
Smeltepunkt 100,0 °C
Farve Hvid
pH 4,1 til 4,5 (5% soln. ved 25 °C)
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 2.5 kg
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 98+%
Lineær formel NaH2PO4·H2O
Fieser 01,395
Merck Index 15,879
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1103 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol
Formel vægt 137.99
Procent renhed ≥98%
Grad ACS-reagens