Få mere at vide
Brady™ Rørbånd
Ensfarvet rørbåndstape giver 360 graders synlighed for at forbedre sikkerheden og driftseffektiviteten.
477.41 DKK - 1766.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance | ROHS miljøoverholdelse, EU-direktiv 2002/95/EC, CSA accepteret, UL-anerkendt, |
---|---|
Oversigt | Rørbånd |
Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
Slutte | Satin |
Format | Tape |
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (LxB) | Farve | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (LxB) | Farve | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
12769854
|
Brady™
275233 |
33 m x 100 mm | Sort |
1910.00 DKK 1766.00 DKK / 1 rulning Spare 144.00 DKK 7% Slukket |
Forventet forsendelse: 01-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
12799864
|
Brady™
275225 |
33 m x 100 mm | Grøn |
1910.00 DKK 1766.00 DKK / 1 rulning Spare 144.00 DKK 7% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
12769864
|
Brady™
275231 |
33 m x 100 mm | Grå |
1910.00 DKK 1766.00 DKK / 1 rulning Spare 144.00 DKK 7% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
12799854
|
Brady™
275227 |
33 m x 100 mm | Blå |
1910.00 DKK 1766.00 DKK / 1 rulning Spare 144.00 DKK 7% Slukket |
Forventet forsendelse: 01-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
12729874
|
Brady™
275228 |
33 m x 100 mm | Orange |
1910.00 DKK 1766.00 DKK / 1 rulning Spare 144.00 DKK 7% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
12789874
|
Brady™
275226 |
33 m x 100 mm | Rød |
1910.00 DKK 1766.00 DKK / 1 rulning Spare 144.00 DKK 7% Slukket |
Forventet forsendelse: 01-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
12759874
|
Brady™
275232 |
33 m x 100 mm | Lilla |
1910.00 DKK 1766.00 DKK / 1 rulning Spare 144.00 DKK 7% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
12719884
|
Brady™
275229 |
33 m x 100 mm | Hvid |
1910.00 DKK 1766.00 DKK / 1 rulning Spare 144.00 DKK 7% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
12779854
|
Brady™
275209 |
33 m x 25 mm | Sort |
517.00 DKK 477.41 DKK / 1 rulning Spare 39.59 DKK 7% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
12709864
|
Brady™
275203 |
33 m x 25 mm | Blå |
517.00 DKK 477.41 DKK / 1 rulning Spare 39.59 DKK 7% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
12709874
|
Brady™
275201 |
33 m x 25 mm | Grøn |
517.00 DKK 477.41 DKK / 1 rulning Spare 39.59 DKK 7% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
12779864
|
Brady™
275207 |
33 m x 25 mm | Grå |
517.00 DKK 477.41 DKK / 1 rulning Spare 39.59 DKK 7% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
12739874
|
Brady™
275204 |
33 m x 25 mm | Orange |
517.00 DKK 477.41 DKK / 1 rulning Spare 39.59 DKK 7% Slukket |
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
12799874
|
Brady™
275202 |
33 m x 25 mm | Rød |
517.00 DKK 477.41 DKK / 1 rulning Spare 39.59 DKK 7% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
12729884
|
Brady™
275205 |
33 m x 25 mm | Hvid |
517.00 DKK 477.41 DKK / 1 rulning Spare 39.59 DKK 7% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
12769874
|
Brady™
275208 |
33 m x 25 mm | Lilla |
517.00 DKK 477.41 DKK / 1 rulning Spare 39.59 DKK 7% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
12789854
|
Brady™
275221 |
33 m x 50 mm | Sort |
858.00 DKK 789.96 DKK / 1 rulning Spare 68.04 DKK 7% Slukket |
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
12719864
|
Brady™
275215 |
33 m x 50 mm | Blå |
858.00 DKK 789.96 DKK / 1 rulning Spare 68.04 DKK 7% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
12719874
|
Brady™
275213 |
33 m x 50 mm | Grøn |
858.00 DKK 789.96 DKK / 1 rulning Spare 68.04 DKK 7% Slukket |
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
12789864
|
Brady™
275219 |
33 m x 50 mm | Grå |
858.00 DKK 789.96 DKK / 1 rulning Spare 68.04 DKK 7% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
12709884
|
Brady™
275214 |
33 m x 50 mm | Rød |
858.00 DKK 789.96 DKK / 1 rulning Spare 68.04 DKK 7% Slukket |
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
12739884
|
Brady™
275217 |
33 m x 50 mm | Hvid |
858.00 DKK 789.96 DKK / 1 rulning Spare 68.04 DKK 7% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
12749874
|
Brady™
275216 |
33 m x 50 mm | Orange |
858.00 DKK 789.96 DKK / 1 rulning Spare 68.04 DKK 7% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
12779874
|
Brady™
275220 |
33 m x 50 mm | Lilla |
858.00 DKK 789.96 DKK / 1 rulning Spare 68.04 DKK 7% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
12769884
|
Brady™
275212 |
33 m x 50 mm | Gul |
1045500.00 DKK 752.63 DKK / 1 rulning Spare 1044747.37 DKK 99% Slukket |
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Beskrivelse
- Ensfarvet rørbåndstape giver 360 graders synlighed for at forbedre sikkerheden og driftseffektiviteten.
Tekniske data
ROHS miljøoverholdelse, EU-direktiv 2002/95/EC, CSA accepteret, UL-anerkendt, | |
Permanent akryl, Permanent | |
Tape | |
Rørmarkør | |
1 rulle | |
-112 °F til +230 °F | |
0,0028 tommer. | |
108.27 ft. |
Rørbånd | |
Satin | |
Polyester | |
Rør- og ventilmærkning | |
1 stk. | |
-80 °C til +110 °C | |
0.071 mm | |
33 m |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Rørbånd