Få mere at vide
Brady™ Rørbånd
Ensfarvet rørbåndstape giver 360 graders synlighed for at forbedre sikkerheden og driftseffektiviteten.
Brand: Brady™ 275220
789.96 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Ensfarvet rørbåndstape giver 360 graders synlighed for at forbedre sikkerheden og driftseffektiviteten.
Tekniske data
ROHS miljøoverholdelse, EU-direktiv 2002/95/EC, CSA accepteret, UL-anerkendt, | |
Permanent akryl, Permanent | |
Satin | |
Polyester | |
Rørmarkør | |
1 rulle | |
-112 °F til +230 °F | |
0,0028 tommer. | |
33 m x 50 mm | |
33 m | |
50 mm |
Rørbånd | |
Lilla | |
Tape | |
Termisk overførsel | |
Rør- og ventilmærkning | |
1 stk. | |
-80 °C til +110 °C | |
0.071 mm | |
108.27 ft. | |
1,97 tommer. | |
PIPEBANDINGTAPEPURPLE50MMX33M |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Rørbånd > Rørbånd; Dimensioner (L x B): 33 mx 50 mm; Farve: Violet
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion