Få mere at vide
Brady™ Rørbånd
Artikelnummer. 12739874
Dimensioner (LxB):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 12739874
Brand: Brady™ 275204
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ensfarvet rørbåndstape giver 360 graders synlighed for at forbedre sikkerheden og driftseffektiviteten.
  • Ensfarvet rørbåndstape giver 360 graders synlighed for at forbedre sikkerheden og driftseffektiviteten.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ROHS miljøoverholdelse, EU-direktiv 2002/95/EC, CSA accepteret, UL-anerkendt,
Oversigt Rørbånd
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Orange
Slutte Satin
Format Tape
Materiale Polyester
Produkttype Rørmarkør
Til brug med (applikation) Rør- og ventilmærkning
nr. pr. pakke 1 rulle
Mængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) -112 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0028 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.071 mm
Dimensioner (LxB) 33 m x 25 mm
Længde (engelsk) 108.27 ft.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 0,98 tommer
Bredde (metrisk) 25 mm
Alternativt varenummer PIPEBANDINGTAPEORANGE25MMX33M