Få mere at vide
Brady™ Rørbånd
Artikelnummer. 12729884 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
1 rulning
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Farve Pakningsstørrelse
12729884 33 m x 25 mm Hvid 1 rulning
12769854 33 m x 100 mm Sort 1 rulning
12799864 33 m x 100 mm Grøn 1 rulning
12769864 33 m x 100 mm Grå 1 rulning
12799854 33 m x 100 mm Blå 1 rulning
12729874 33 m x 100 mm Orange 1 rulning
12789874 33 m x 100 mm Rød 1 rulning
12759874 33 m x 100 mm Lilla 1 rulning
12719884 33 m x 100 mm Hvid 1 rulning
12779854 33 m x 25 mm Sort 1 rulning
12709864 33 m x 25 mm Blå 1 rulning
12709874 33 m x 25 mm Grøn 1 rulning
12779864 33 m x 25 mm Grå 1 rulning
12739874 33 m x 25 mm Orange 1 rulning
12799874 33 m x 25 mm Rød 1 rulning
12769874 33 m x 25 mm Lilla 1 rulning
12789854 33 m x 50 mm Sort 1 rulning
12719864 33 m x 50 mm Blå 1 rulning
12719874 33 m x 50 mm Grøn 1 rulning
12789864 33 m x 50 mm Grå 1 rulning
12709884 33 m x 50 mm Rød 1 rulning
12739884 33 m x 50 mm Hvid 1 rulning
12749874 33 m x 50 mm Orange 1 rulning
12779874 33 m x 50 mm Lilla 1 rulning
12769884 33 m x 50 mm Gul -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Artikelnummer. 12729884 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 275205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.00 DKK
    458.67 DKK / 1 ruller
    Spare 32.33 DKK
    6% Slukket
På lager
Ensfarvet rørbåndstape giver 360 graders synlighed for at forbedre sikkerheden og driftseffektiviteten.
  • Ensfarvet rørbåndstape giver 360 graders synlighed for at forbedre sikkerheden og driftseffektiviteten.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ROHS miljøoverholdelse, EU-direktiv 2002/95/EC, CSA accepteret, UL-anerkendt,
Oversigt Rørbånd
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Satin
Format Tape
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Rørmarkør
Til brug med (applikation) Rør- og ventilmærkning
nr. pr. pakke 1 rulle
Mængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) -112 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0028 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.071 mm
Dimensioner (L x B) 33 m x 25 mm
Længde (engelsk) 108.27 ft.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 0,98 tommer
Bredde (metrisk) 25 mm
Alternativt varenummer PIPEBANDINGTAPEWHITE25MMX33M