Få mere at vide
Brady™ Rørbånd
Ensfarvet rørbåndstape giver 360 graders synlighed for at forbedre sikkerheden og driftseffektiviteten.
Brand:  Brady™ 275207
477.41 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12779864
  • 517.00 DKK / 1 rulning
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Ensfarvet rørbåndstape giver 360 graders synlighed for at forbedre sikkerheden og driftseffektiviteten.
Tekniske data
Tekniske data
ROHS miljøoverholdelse, EU-direktiv 2002/95/EC, CSA accepteret, UL-anerkendt,
Permanent akryl, Permanent
Satin
Polyester
Rør- og ventilmærkning
1 stk.
-80 °C til +110 °C
0.071 mm
108.27 ft.
0,98 tommer
PIPEBANDINGTAPEGREY25MMX33M
Rørbånd
Grå
Tape
Rørmarkør
1 rulle
-112 °F til +230 °F
0,0028 tommer.
33 m x 25 mm
33 m
25 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Rørbånd > Rørbånd; Dimensioner (L x B): 33 mx 25 mm; Farve: Grå