Få mere at vide
Brady™ Rørbånd
Dimensioner (LxB):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
- Ensfarvet rørbåndstape giver 360 graders synlighed for at forbedre sikkerheden og driftseffektiviteten.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ROHS miljøoverholdelse, EU-direktiv 2002/95/EC, CSA accepteret, UL-anerkendt, |
| Oversigt | Rørbånd |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Satin |
| Format | Tape |
| Materiale | Polyester |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Rørmarkør |
| Til brug med (applikation) | Rør- og ventilmærkning |
| Vis mere |