Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth PPCO emballageflasker med lukning: Bulk Pack
Send og opbevar diagnostik, biologiske produkter, specialkemikalier, reagenser, klæbemidler og veterinærlægemidler i disse lette flasker, som er tætte, når de bruges sammen med Nalgene lukninger.
1537.26 DKK - 7595.86 DKK
Tekniske data
Farve | Gennemskinnelig |
---|---|
Oversigt | Emballageflasker med bred mund |
Materiale | PPCO |
Lukningsfarve | Naturlig, gennemsigtig |
Certificeringer/compliance | Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI. |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukkestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukkestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10416283
![]() |
Thermo Scientific™
312187-0001 |
30 mL | 28-415 mm |
6420.31 DKK
Pakke med 1000 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10242863
![]() |
Thermo Scientific™
312187-0002 |
60 mL | 28-415 mm |
7595.86 DKK
Pakke med 1000 |
Forventet forsendelse: 26-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10374723
![]() |
Thermo Scientific™
312187-0004 |
125 mL | 38-415 mm |
4837.84 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 07-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10151043
![]() |
Thermo Scientific™
312187-0008 |
250 mL | 43-415 mm |
3602.00 DKK
Pakke med 250 |
Forventet forsendelse: 29-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10533385
![]() |
Thermo Scientific™
312187-0016 |
500 mL | 53-415 mm |
2652.52 DKK
Pakke med 125 |
Forventet forsendelse: 21-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10222963
![]() |
Thermo Scientific™
312187-0032 |
1000 mL | 63-415 mm |
1537.26 DKK
Pakke med 50 |
Forventet forsendelse: 11-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
Send og opbevare diagnostik, biologiske produkter, specialkemikalier, reagenser, klæbemidler og veterinærlægemidler med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth PPCO emballageflasker med lukning. Disse holdbare, autoklaverbare flasker er designet til forsendelse og opbevaring.
Funktioner:- Bred mund til nem påfyldning og dispensering af pulvere
- Sprøjteblæsestøbt for ensartet vægtykkelse og styrke
- Fremstillet af høj renhed, fødevaregodkendte harpikser; ingen blødgørere, fyldstoffer eller forlængere
- Polypropylen lukninger medfølger
- Lækagesikker† når det bruges med Nalgene lukninger
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton.
Tekniske data
Gennemskinnelig | |
PPCO | |
Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI. | |
Autoklaverbar | |
Rund | |
Skrue (bulkpakket, usamlet) |
Emballageflasker med bred mund | |
Naturlig, gennemsigtig | |
Ja | |
Brede | |
Polypropylen |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.