Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth PPCO emballageflasker med lukning: Bulk Pack
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10242863
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
28-415 mm
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
63-415 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
10242863 60 mL 28-415 mm Pakke med 1000
10416283 30 mL 28-415 mm Pakke med 1000
10374723 125 mL 38-415 mm Pakke med 500
10151043 250 mL 43-415 mm Pakke med 250
10533385 500 mL 53-415 mm Pakke med 125
10222963 1000 mL 63-415 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10242863 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3121870002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7730.00 DKK
    7520.65 DKK / Pakke med 1000
    Spare 209.35 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Send og opbevar diagnostik, biologiske produkter, specialkemikalier, reagenser, klæbemidler og veterinærlægemidler i disse lette flasker, som er tætte, når de bruges sammen med Nalgene lukninger.
Send og opbevare diagnostik, biologiske produkter, specialkemikalier, reagenser, klæbemidler og veterinærlægemidler med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth PPCO emballageflasker med lukning. Disse holdbare, autoklaverbare flasker er designet til forsendelse og opbevaring.
  • Bred mund giver mulighed for nem påfyldning og dispensering af pulvere
  • Sprøjteblæsestøbt for ensartet vægtykkelse og styrke
  • Fremstillet af høj renhed, fødevaregodkendte harpikser; ingen blødgørere, fyldstoffer eller forlængere
  • Polypropylen lukninger medfølger
  • Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton. †Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Emballageflasker med bred mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 21 mm
Materiale PPCO
nr. pr. sag 1000
nr. pr. pakke 1000
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Halsfinish 28 mm
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 86 mm
Bredde (engelsk) 1,53 tommer.
Højde (engelsk) 3,38 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28-415 mm
Diameter (metrisk) 39 mm
Lukketype Skrue (bulkpakket, usamlet)
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Produkttype Pakningsflaske med bred mund
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.