Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth PPCO emballageflasker med lukning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10222963
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
28-415 mm
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
63-415 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 10222963
Brand: Thermo Scientific™ 3121870032
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Send og opbevar diagnostik, biologiske produkter, specialkemikalier, reagenser, klæbemidler og veterinærlægemidler i disse lette flasker, som er tætte, når de bruges sammen med Nalgene lukninger.
Send og opbevare diagnostik, biologiske produkter, specialkemikalier, reagenser, klæbemidler og veterinærlægemidler med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth PPCO emballageflasker med lukning. Disse holdbare, autoklaverbare flasker er designet til forsendelse og opbevaring.
  • Bred mund giver mulighed for nem påfyldning og dispensering af pulvere
  • Sprøjteblæsestøbt for ensartet vægtykkelse og styrke
  • Fremstillet af høj renhed, fødevaregodkendte harpikser; ingen blødgørere, fyldstoffer eller forlængere
  • Polypropylen lukninger medfølger
  • Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton. †Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Emballageflasker med bred mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 53 mm
Materiale PPCO
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 50
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Halsfinish 63 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 199 mm
Produkttype Pakningsflaske med bred mund
Bredde (engelsk) 3,6 tommer
Højde (engelsk) 7,83 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 63-415 mm
Diameter (metrisk) 91 mm
Lukketype Skrue (bulkpakket, usamlet)
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.