Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth PPCO emballageflasker med lukning: Bulk Pack
Send og opbevar diagnostik, biologiske produkter, specialkemikalier, reagenser, klæbemidler og veterinærlægemidler i disse lette flasker, som er tætte, når de bruges sammen med Nalgene lukninger.
Brand: Thermo Scientific™ 312187-0004
Beskrivelse
Send og opbevare diagnostik, biologiske produkter, specialkemikalier, reagenser, klæbemidler og veterinærlægemidler med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth PPCO emballageflasker med lukning. Disse holdbare, autoklaverbare flasker er designet til forsendelse og opbevaring.
- Bred mund giver mulighed for nem påfyldning og dispensering af pulvere
- Sprøjteblæsestøbt for ensartet vægtykkelse og styrke
- Fremstillet af høj renhed, fødevaregodkendte harpikser; ingen blødgørere, fyldstoffer eller forlængere
- Polypropylen lukninger medfølger
- Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton. †Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Tekniske data
4 oz., 125 ml | |
4 oz. | |
Emballageflasker med bred mund | |
PPCO | |
500 | |
38 mm | |
Ja | |
Nej | |
Rund | |
Pakkerflaske | |
3,92 tommer. (Med lukning); 3,78 tommer (Uden lukning) | |
38-415 mm | |
Skrue (bulkpakket, usamlet) |
125 mL | |
Gennemskinnelig | |
28 mm | |
500 | |
Naturlig, gennemsigtig | |
Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI. | |
Autoklaverbar | |
Brede | |
99 mm | |
1,99 tommer. | |
Polypropylen | |
50 mm |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
---|---|---|---|
1437498 | Overensstemmelsescertifikat | 10/09/2025 | 312187-0004 |
1432496 | Overensstemmelsescertifikat | 05/09/2025 | 312187-0004 |
1432495 | Overensstemmelsescertifikat | 09/07/2025 | 312187-0004 |
1430031 | Overensstemmelsescertifikat | 06/07/2025 | 312187-0004 |
1425550 | Overensstemmelsescertifikat | 27/06/2025 | 312187-0004 |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.