Få mere at vide
Brady™ MetaLabel™ Serie metalliske, ikke-metaletiketter, B-480
Bruges til at identificere egenskaber fra komponenter til færdige produkter. Brady™ MetaLabel™ Seriens metalliske, ikke-metal-etiketter er lavet af metallisk, ikke-metal polyester.
2540.00 DKK - 8160.00 DKK
Tekniske data
Klæbende type Permanent gummi
Belægning Ingen
Farve Lysegrå
Slutte Satin
Format Rulle
Se flere specifikationer
Produkter 13
Produktkode Brand Størrelse (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Størrelse (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
11539443
Dokumentvisning
Brady™
104196
B x H: 50,8 mm x 91,4 m
4005.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11549443
Dokumentvisning
Brady™
104197
B x H: 101,6 mm x 91,4 m
8160.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11519433
Dokumentvisning
Brady™
104183
19,05 x 6,35 mm (B x H)
3310.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11579433
Dokumentvisning
Brady™
104190
50,8 x 25,4 mm (B x H)
2760.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11599433
Dokumentvisning
Brady™
104192
B x H: 76,2 mm x 25,4 mm
3910.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11509443
Dokumentvisning
Brady™
104193
B x H: 76,2 mm x 50,8 mm
2615.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11529443
Dokumentvisning
Brady™
104195
B x H: 76,2 mm x 91,4 m
5560.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11529433
Dokumentvisning
Brady™
104184
25,4 x 9,52 mm (B x H)
3925.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11559433
Dokumentvisning
Brady™
104187
38,1 x 12,7 mm (B x H)
7000.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11569433
Dokumentvisning
Brady™
104189
50,8 mm x 12,7 mm (B x H)
2540.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11519443
Dokumentvisning
Brady™
104194
B x H: 101,6 mm x 50,8 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3580.00 DKK
3337.64 DKK / 1 ruller
Spare 242.36 DKK
6% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11549433
Dokumentvisning
Brady™
104186
38,1 x 19,05 mm (B x H)
7350.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11589433
Dokumentvisning
Brady™
104191
B x H: 69,85 mm x 31,75 mm
4445.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fås i forskellige størrelser
  • Gummibaseret Mondo-lim Bondo™ til olieret, fedtet påføring
Tekniske data
Tekniske data
Permanent gummi
Lysegrå
Rulle
Ikke-steril
-70 °C
-94 °F til +230 °F
0,0044 tommer.
Ingen
Satin
Termisk overførsel
Aktivsporing, generel og industriel identifikation, ratingskilte
Rektangel
-70 °C til +110 °C
0.112 mm
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater