Få mere at vide
Brady™ MetaLabel™ Serie metalliske, ikke-metaletiketter, B-480
Bruges til at identificere egenskaber fra komponenter til færdige produkter. Brady™ MetaLabel™ Seriens metalliske, ikke-metal-etiketter er lavet af metallisk, ikke-metal polyester.
Brand: Brady™ 104196
Beskrivelse
- Fås i forskellige størrelser
- Gummibaseret Mondo-lim Bondo™ til olieret, fedtet påføring
Tekniske data
| UL anerkendt; cUL anerkendt | |
| Permanent gummi | |
| Lysegrå | |
| Rulle | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Aktivsporing, generel og industriel identifikation, ratingskilte | |
| 1 | |
| THT-106-480 | |
| 1 stk. | |
| 50.80 mm (W) x 91.44 m (L) | |
| -94 °F til +230 °F | |
| 0,0044 tommer. | |
| 50.80 mm (W) x 91.44 m (L) | |
| 91.44 m | |
| 50.8 mm | |
| 91.4 m |
| Thermal Transfer Printable Etiketter | |
| Ingen | |
| Satin | |
| Polyester (B-480) | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke-steril | |
| BBP81, i5100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core printere | |
| -70 °C | |
| 1 Label(s) / Roll | |
| Rektangel | |
| B x H: 50,8 mm x 91,4 m | |
| -70 °C til +110 °C | |
| 0.112 mm | |
| 300 ft. | |
| 2'' | |
| 50.80 mm | |
| THT-106-480 |