Få mere at vide
Brady™ MetaLabel™ Serie metalliske, ikke-metaletiketter, B-480
Bruges til at identificere egenskaber fra komponenter til færdige produkter. Brady™ MetaLabel™ Seriens metalliske, ikke-metal-etiketter er lavet af metallisk, ikke-metal polyester.
Brand:  Brady™ 104192
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11599433
  • 3910.00 DKK / 1 ruller
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fås i forskellige størrelser
  • Gummibaseret Mondo-lim Bondo™ til olieret, fedtet påføring
Tekniske data
Tekniske data
UL anerkendt; cUL anerkendt
Permanent gummi
Lysegrå
Rulle
Enkeltsidet printbar
Label
Aktivsporing, generel og industriel identifikation, ratingskilte
1
THT-18-480-3
3000/Pk.
76.20 mm (W) x 25.40 mm (H)
-94 °F til +230 °F
0,0044 tommer.
28.58 mm
1 tomme
76.2 mm
1 tomme
THT-18-480-3
Thermal Transfer Printable Etiketter
Ingen
Satin
Polyester (B-480)
Termisk overførsel
Ikke-steril
BBP81, i5100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core printere
-70 °C
3000 Label(s) / Roll
Rektangel
B x H: 76,2 mm x 25,4 mm
-70 °C til +110 °C
0.112 mm
25.40 x 76.20 mm
3 tommer
76.20 mm
25.4 mm