Få mere at vide
Brady™ MetaLabel™ Serie metalliske, ikke-metaletiketter, B-480
Bruges til at identificere egenskaber fra komponenter til færdige produkter. Brady™ MetaLabel™ Seriens metalliske, ikke-metal-etiketter er lavet af metallisk, ikke-metal polyester.
Brand: Brady™ 104191
Beskrivelse
- Fås i forskellige størrelser
- Gummibaseret Mondo-lim Bondo™ til olieret, fedtet påføring
Tekniske data
| UL anerkendt; cUL anerkendt | |
| Permanent gummi | |
| Lysegrå | |
| Rulle | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Aktivsporing, generel og industriel identifikation, ratingskilte | |
| 1 | |
| THT-7-480-3 | |
| 3000/Pk. | |
| 69.85 mm (W) x 31.75 mm (H) | |
| -94 °F til +230 °F | |
| 0,0044 tommer. | |
| 34.93 mm | |
| 1,25 tommer | |
| 69.85 mm | |
| 1,25 tommer. | |
| THT-7-480-3 |
| Thermal Transfer Printable Etiketter | |
| Ingen | |
| Satin | |
| Polyester | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke-steril | |
| BBP81, i5100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core printere | |
| -70 °C | |
| 3000 Label(s) / Roll | |
| Rektangel | |
| B x H: 69,85 mm x 31,75 mm | |
| -70 °C til +110 °C | |
| 0.112 mm | |
| 31.75 x 69.85 mm | |
| 2,75 tommer | |
| 69.85 mm | |
| 31.75 mm |