Få mere at vide
Brady™ MetaLabel™ Serie metalliske, ikke-metaletiketter, B-480
Bruges til at identificere egenskaber fra komponenter til færdige produkter. Brady™ MetaLabel™ Seriens metalliske, ikke-metal-etiketter er lavet af metallisk, ikke-metal polyester.
Brand:  Brady™ 104194
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11519443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3580.00 DKK
    3337.64 DKK / 1 ruller
    Spare 242.36 DKK
    6% Slukket
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fås i forskellige størrelser
  • Gummibaseret Mondo-lim Bondo™ til olieret, fedtet påføring
Tekniske data
Tekniske data
UL anerkendt; cUL anerkendt
Permanent gummi
Lysegrå
Rulle
Enkeltsidet printbar
Label
Aktivsporing, generel og industriel identifikation, ratingskilte
1
THT-55-480-1
1000/Pk.
101.60 mm (W) x 50.80 mm (H)
-94 °F til +230 °F
0,0044 tommer.
53.98 mm
2 tommer
101.60 mm
2 tommer
THT-55-480-1
Thermal Transfer Printable Etiketter
Ingen
Satin
Polyester (B-480)
Termisk overførsel
Ikke-steril
BBP81, i5100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core printere
-70 °C
1000 Label(s) / Roll
Rektangel
B x H: 101,6 mm x 50,8 mm
-70 °C til +110 °C
0.112 mm
50.8 x 101.60 mm
4 tommer
101.60 mm
50.8 mm