Få mere at vide
Brady™ MetaLabel™ Serie metalliske, ikke-metaletiketter, B-480
Bruges til at identificere egenskaber fra komponenter til færdige produkter. Brady™ MetaLabel™ Seriens metalliske, ikke-metal-etiketter er lavet af metallisk, ikke-metal polyester.
Brand: Brady™ 104187
Beskrivelse
- Fås i forskellige størrelser
- Gummibaseret Mondo-lim Bondo™ til olieret, fedtet påføring
Tekniske data
| UL anerkendt; cUL anerkendt | |
| Permanent gummi | |
| Lysegrå | |
| Rulle | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Aktivsporing, generel og industriel identifikation, ratingskilte | |
| 41.91 mm | |
| -70 °C | |
| 10000 Label(s) / Roll | |
| Rektangel | |
| 38,1 x 12,7 mm (B x H) | |
| -70 °C til +110 °C | |
| 0.112 mm | |
| 12.70 x 38.10 mm | |
| 0,75 tommer | |
| 38.10 mm | |
| 12.7 mm |
| Thermal Transfer Printable Etiketter | |
| Ingen | |
| Satin | |
| Polyester (B-480) | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke-steril | |
| BBP81, i5100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core printere | |
| 2 | |
| THT-37-480-10 | |
| 10,000/Pk. | |
| 38.10 mm (W) x 12.70 mm (H) | |
| -94 °F til +230 °F | |
| 0,0044 tommer. | |
| 15.24 mm | |
| 0,5 tommer | |
| 19.05 mm | |
| 0,5 tommer | |
| THT-37-480-10 |