Få mere at vide
Brady™ MetaLabel™ Serie metalliske, ikke-metalmærker, B-413
Bruges til at identificere egenskaber fra komponenter til færdige produkter. Brady™ MetaLabel™ Seriens metalliske, ikke-metal-etiketter er lavet af metallisk, ikke-metal polyester.
2240.00 DKK - 8970.00 DKK
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL anerkendt; cUL anerkendt |
|---|---|
| Oversigt | Thermal Transfer Printable Etiketter |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Lysegrå |
| Produktkode | Brand | Størrelse (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Størrelse (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
11599423
|
Brady™
104181 |
B x H: 50,8 mm x 91,4 m |
6250.00 DKK
1 ruller |
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
11509433
|
Brady™
104182 |
B x H: 101,6 mm x 91,4 m |
8970.00 DKK
1 ruller |
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
11519423
|
Brady™
104173 |
12,7 x 11,09 mm (B x H) |
2365.00 DKK
1 ruller |
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
11569413
|
Brady™
104168 |
19,05 x 6,35 mm (B x H) |
3120.00 DKK
1 ruller |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
11559423
|
Brady™
104177 |
76,2 x 25,4 mm (B x H) |
3680.00 DKK
1 ruller |
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
11569423
|
Brady™
104178 |
76,2 x 50,8 mm (B x H) |
2450.00 DKK
1 ruller |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
11539423
|
Brady™
104175 |
50,8 x 25,4 mm (B x H) |
2465.00 DKK
1 ruller |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
11589423
|
Brady™
104180 |
B x H: 76,2 mm x 91,4 m |
7080.00 DKK
1 ruller |
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
11579413
|
Brady™
104169 |
25,4 x 9,52 mm (B x H) |
3450.00 DKK
1 ruller |
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
11509423
|
Brady™
104172 |
38,1 x 12,7 mm (B x H) |
6585.00 DKK
1 ruller |
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
11529423
|
Brady™
104174 |
50,8 x 12,7 mm (B x H) |
2240.00 DKK
1 ruller |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
11589413
|
Brady™
104170 |
25,4 x 12,7 mm (B x H) |
4395.00 DKK
1 ruller |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
11579423
|
Brady™
104179 |
101,6 x 50,8 mm (B x H) |
3725.00 DKK
1 ruller |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
11599413
|
Brady™
104171 |
38,1 x 19,05 mm (B x H) |
6910.00 DKK
1 ruller |
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
11549423
|
Brady™
104176 |
B x H: 69,85 mm x 31,75 mm |
4175.00 DKK
1 ruller |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Beskrivelse
- Fås i forskellige størrelser
- Akrylbaseret, industristyrke-klæbemiddel til flere anvendelser
Tekniske data
| UL anerkendt; cUL anerkendt | |
| Permanent akryl, Permanent | |
| Lysegrå | |
| Rulle | |
| Termisk overførsel | |
| Aktivsporing, generel og industriel identifikation, ratingskilte | |
| -70 °C | |
| -94 °F til +230 °F | |
| 0,0034 tommer. |
| Thermal Transfer Printable Etiketter | |
| Ingen | |
| Satin | |
| Polyester (B-480) | |
| Ikke-steril | |
| BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere | |
| Rektangel | |
| -70 °C til +110 °C | |
| 0.086 mm |