Få mere at vide
Brady™ MetaLabel™ Serie metalliske, ikke-metalmærker, B-413
Bruges til at identificere egenskaber fra komponenter til færdige produkter. Brady™ MetaLabel™ Seriens metalliske, ikke-metal-etiketter er lavet af metallisk, ikke-metal polyester.
Brand:  Brady™ 104181
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11599423
  • 6250.00 DKK / 1 ruller
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fås i forskellige størrelser
  • Akrylbaseret, industristyrke-klæbemiddel til flere anvendelser
Tekniske data
Tekniske data
UL anerkendt; cUL anerkendt
Permanent akryl, Permanent
Lysegrå
Rulle
Enkeltsidet printbar
Label
Aktivsporing, generel og industriel identifikation, ratingskilte
1
THT-106-413
1 stk.
50.80 mm (W) x 91.44 m (L)
-94 °F til +230 °F
0,0034 tommer.
50.80 mm (W) x 91.44 m (L)
91.44 m
50.8 mm
91.4 m
Thermal Transfer Printable Etiketter
Ingen
Satin
Polyester (B-480)
Termisk overførsel
Ikke-steril
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere
-70 °C
1 Label(s) / Roll
Rektangel
B x H: 50,8 mm x 91,4 m
-70 °C til +110 °C
0.086 mm
300 ft.
2''
50.80 mm
THT-106-413