Få mere at vide
Brady™ MetaLabel™ Serie metalliske, ikke-metalmærker, B-413
Bruges til at identificere egenskaber fra komponenter til færdige produkter. Brady™ MetaLabel™ Seriens metalliske, ikke-metal-etiketter er lavet af metallisk, ikke-metal polyester.
Brand: Brady™ 104168
Beskrivelse
- Fås i forskellige størrelser
- Akrylbaseret, industristyrke-klæbemiddel til flere anvendelser
Tekniske data
| UL anerkendt; cUL anerkendt | |
| Permanent akryl, Permanent | |
| Lysegrå | |
| Rulle | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Aktivsporing, generel og industriel identifikation, ratingskilte | |
| 20.32 mm | |
| -70 °C | |
| 10000 Label(s) / Roll | |
| Rektangel | |
| 19,05 x 6,35 mm (B x H) | |
| -70 °C til +110 °C | |
| 0.086 mm | |
| 6.35 x 19.05 mm | |
| 0,75 tommer | |
| 19.05 mm | |
| 6.35 mm |
| Thermal Transfer Printable Etiketter | |
| Ingen | |
| Satin | |
| Polyester (B-480) | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke-steril | |
| BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere | |
| 4 | |
| THT-1-413-10 | |
| 10,000/Pk. | |
| 19.05 mm (W) x 6.35 mm (H) | |
| -94 °F til +230 °F | |
| 0,0034 tommer. | |
| 8.89 mm | |
| 0,25 tommer | |
| 19.05 mm | |
| 0,25 tommer | |
| THT-1-413-10 |