Få mere at vide
Brady™ MetaLabel™ Serie metalliske, ikke-metalmærker, B-413
Bruges til at identificere egenskaber fra komponenter til færdige produkter. Brady™ MetaLabel™ Seriens metalliske, ikke-metal-etiketter er lavet af metallisk, ikke-metal polyester.
Brand:  Brady™ 104170
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11589413
  • 4395.00 DKK / 1 ruller
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fås i forskellige størrelser
  • Akrylbaseret, industristyrke-klæbemiddel til flere anvendelser
Tekniske data
Tekniske data
UL anerkendt; cUL anerkendt
Permanent akryl, Permanent
Lysegrå
Rulle
Enkeltsidet printbar
Label
Aktivsporing, generel og industriel identifikation, ratingskilte
27.31 mm
-70 °C
10000 Label(s) / Roll
Rektangel
25,4 x 12,7 mm (B x H)
-70 °C til +110 °C
0.086 mm
12.70 x 25.40 mm
1 tomme
25.40 mm
12.7 mm
Thermal Transfer Printable Etiketter
Ingen
Satin
Polyester (B-480)
Termisk overførsel
Ikke-steril
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere
3
THT-5-413-10
10,000/Pk.
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
-94 °F til +230 °F
0,0034 tommer.
15.24 mm
0,5 tommer
25.4 mm
0,5 tommer
THT-5-413-10