Få mere at vide
Brady™ MetaLabel™ Serie metalliske, ikke-metalmærker, B-413
Bruges til at identificere egenskaber fra komponenter til færdige produkter. Brady™ MetaLabel™ Seriens metalliske, ikke-metal-etiketter er lavet af metallisk, ikke-metal polyester.
Brand: Brady™ 104175
Beskrivelse
- Fås i forskellige størrelser
- Akrylbaseret, industristyrke-klæbemiddel til flere anvendelser
Tekniske data
| UL anerkendt; cUL anerkendt | |
| Permanent akryl, Permanent | |
| Lysegrå | |
| Rulle | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Aktivsporing, generel og industriel identifikation, ratingskilte | |
| 1 | |
| THT-17-413-3 | |
| 3000/Pk. | |
| 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H) | |
| -94 °F til +230 °F | |
| 0,0034 tommer. | |
| 28.58 mm | |
| 1 tomme | |
| 50.8 mm | |
| 1 tomme | |
| THT-17-413-3 |
| Thermal Transfer Printable Etiketter | |
| Ingen | |
| Satin | |
| Polyester (B-480) | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke-steril | |
| BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere | |
| -70 °C | |
| 3000 Label(s) / Roll | |
| Rektangel | |
| 50,8 x 25,4 mm (B x H) | |
| -70 °C til +110 °C | |
| 0.086 mm | |
| 25.40 x 50.80 mm | |
| 2'' | |
| 50.80 mm | |
| 25.4 mm |