Få mere at vide
Brady™ MetaLabel™ Serie metalliske, ikke-metalmærker, B-413
Bruges til at identificere egenskaber fra komponenter til færdige produkter. Brady™ MetaLabel™ Seriens metalliske, ikke-metal-etiketter er lavet af metallisk, ikke-metal polyester.
Brand:  Brady™ 104177
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11559423
  • 3680.00 DKK / 1 ruller
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fås i forskellige størrelser
  • Akrylbaseret, industristyrke-klæbemiddel til flere anvendelser
Tekniske data
Tekniske data
UL anerkendt; cUL anerkendt
Permanent akryl, Permanent
Lysegrå
Rulle
Enkeltsidet printbar
Label
Aktivsporing, generel og industriel identifikation, ratingskilte
1
THT-18-413-3
3000/Pk.
76.20 mm (W) x 25.40 mm (H)
-94 °F til +230 °F
0,0034 tommer.
28.58 mm
1 tomme
76.2 mm
1 tomme
THT-18-413-3
Thermal Transfer Printable Etiketter
Ingen
Satin
Polyester (B-480)
Termisk overførsel
Ikke-steril
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere
-70 °C
3000 Label(s) / Roll
Rektangel
76,2 x 25,4 mm (B x H)
-70 °C til +110 °C
0.086 mm
25.40 x 76.20 mm
3 tommer
76.20 mm
25.4 mm