Få mere at vide
Buerkle™ Slangevinkelbeslag med kraftigt udvendigt gevind
Vinklet i 90° .
24.85 DKK - 32.20 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance | EU fødevarer |
---|---|
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Materiale | Polypropylen |
Til brug med | Kugleventil |
Produkttype | Rørbøjning |
Artikelnummer | Brand | Diameter (metrisk) | Trådstørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Diameter (metrisk) | Trådstørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10657331
|
Buerkle™
8547-0100 |
25 mm dyse | 1 tomme |
32.20 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10521332
|
Buerkle™
8547-0034 |
12 mm dyse | 3/4 tommer |
25.50 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 12-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16225222
|
Buerkle™
8547-3420 |
Dyse: 20 mm | 3/4 tommer |
31.58 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 12-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10451001
|
Buerkle™
8547-0012 |
12 mm dyse | 1/2 tomme. |
24.85 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 12-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
15305635
|
Buerkle™
8547-3422 |
Dyse: 22 mm | 3/4 tommer |
30.46 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16215222
|
Buerkle™
8547-1220 |
Dyse: 20 mm | 1/2 tomme. |
29.97 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 12-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
- Fremstillet af polypropylen
- Fast
- Udvendig tråd
Tekniske data
EU fødevarer | |
Polypropylen | |
Rørbøjning |
Autoklaverbar | |
Kugleventil |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ Slangevinkelbeslag med kraftigt udvendigt gevind