Få mere at vide
Buerkle™ Slangevinkelbeslag med kraftigt udvendigt gevind
Vinklet i 90° .
Brand:  Buerkle™ 8547-3422
27.45 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15305635
  • 30.46 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 29-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fremstillet af polypropylen
  • Fast
  • Udvendig tråd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
EU fødevarer
Autoklaverbar
Kugleventil
17 mm
Dyse: 22 mm
Polypropylen
3/4 tommer
Rørbøjning
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ Slangevinkelbeslag med kraftigt udvendigt gevind > Trådstørrelse: 3/4in.; 20 mm dia.