Få mere at vide
Buerkle™ Slangevinkelbeslag med kraftigt udvendigt gevind
Artikelnummer. 10521332 Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk):
12 mm dyse
25 mm dyse
Dyse: 20 mm
Dyse: 22 mm
Trådstørrelse:
1 tomme
1/2 tomme.
3/4 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10521332
Brand: Buerkle™ 85470034
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vinklet i 90° .
  • Fremstillet af polypropylen
  • Fast
  • Udvendig tråd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EU fødevarer
Diameter (metrisk) 12 mm dyse
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Til brug med Kugleventil
Emballagemængde 20/Skala
Trådstørrelse 3/4 tommer
Bredde (metrisk) 7.5 mm
Produkttype Rørbøjning