Få mere at vide
Buerkle™ Slangevinkelbeslag med kraftigt udvendigt gevind
Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk):
12 mm dyse
25 mm dyse
Dyse: 20 mm
Dyse: 22 mm
Trådstørrelse:
1 tomme
1/2 tomme.
3/4 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af polypropylen
- Fast
- Udvendig tråd
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EU fødevarer |
| Diameter (metrisk) | 25 mm dyse |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Kugleventil |
| Trådstørrelse | 1 tomme |
| Bredde (metrisk) | 19.5 mm |
| Produkttype | Rørbøjning |