Få mere at vide
Buerkle™ Slangevinkelbeslag med kraftigt udvendigt gevind
Vinklet i 90° .
Brand: Buerkle™ 8547-1220
26.93 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Fremstillet af polypropylen
- Fast
- Udvendig tråd
Tekniske data
EU fødevarer | |
Autoklaverbar | |
Kugleventil | |
15 mm |
Dyse: 20 mm | |
Polypropylen | |
1/2 tomme. | |
Rørbøjning |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ Slangevinkelbeslag med kraftigt udvendigt gevind > Trådstørrelse: 3/4in.; 22 mm dia.
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion