Få mere at vide
Buerkle™ Slangevinkelbeslag med kraftigt udvendigt gevind
Vinklet i 90° .
Brand: Buerkle™ 8547-0012
19.92 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Fremstillet af polypropylen
- Fast
- Udvendig tråd
Tekniske data
EU fødevarer | |
Autoklaverbar | |
Kugleventil | |
1/2 tomme. | |
Rørbøjning |
12 mm dyse | |
Polypropylen | |
20/Skala | |
12 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ Slangevinkelbeslag med kraftigt udvendigt gevind > Trådstørrelse: 1/2in.
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion