Få mere at vide
Glycerol,≥ 99,0 % (GC), reagenskvalitet, Honeywell™ Artikelnummer.: 15617890
Glycerol,≥ 99,0 % (GC), reagenskvalitet, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120450 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
500 mL, Glass bottle, 500ml
Mængde:
500 mL
1 L
1 gal.
5 L
20 L
Emballage:
Aluminium flaske
Glass bottle
Poly flaske
Poly spand
Pakningsstørrelse:
1 GAL
1 L
20 L
5 L
500ml
Artikelnummer. 15617890
Brand: Honeywell Research Chemicals G7757500ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
Reagenskvalitet,≥ 99,0 % (GC)
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglynVis mereVis mindre
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propane-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol
Smeltepunkt 18°C
Farve Colorless
Tæthed 1.25g/mL
pH Neutral
Kogepunkt 290°C (1013 hPa)
Flammepunkt 160°C (320°F)
Tændingspunkt 698°F
Lugt Odorless
Emballage Glass bottle
Lineær formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Mængde 500 mL
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Opløselighedsinformation Completely miscible in water
Dampdensitet 3.1 (vs air)
Formel vægt 92.09g/mol
Damptryk 1mmHg (20°C)
Procent renhed ≥99.0% (GC)
Fysisk form Liquid
Produkttitel
Glycerol,≥ 99,0 % (GC), reagenskvalitet, Honeywell™ >