Beskrivelse
C3H8O3, CAS-nummer-56-81-5, glycerol, propantriol, glycylalkohol, glycerin, 1,2,3-trihydroxypropan, glycerin, 1,2,3-propantriol, trihydroxypropan, osmoglyn, glyceritol, 1L, 290 grader. 92,09 g/mol, PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N, propan-1,2,3-triol, 18 grader C, 4722
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 18 °C |
| pH | 5 |
| Kogepunkt | 290 °C |
| Emballage | HDPE plastikflaske |
| Mængde | 500 mL |
| Dampdensitet | 3.17 |
| Formel vægt | 92,09g/mol |
| Damptryk | 0,003 mbar 50 |
| Fysisk form | Meget viskøs væske |