Få mere at vide
Glycerol, 99+%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Glycerol anvendes som opløsningsmiddel, sødemiddel, konserveringsmiddel, frostvæske, fortykningsmiddel i likører og fugtighedsbevarende midler i fødevareindustrien. Det bruges også til fremstilling af farmaceutiske og personlige plejeprodukter, hvilket forbedrer glatheden og giver smøring. Det er en aktiv komponent i glycerinsæbe. Den finder anvendelse i hostesirupper, eliksirer og slimløsende midler, tandpasta, sæber, mundskyllemidler, hudplejeprodukter, barbercreme, hårplejeprodukter og vandbaserede personlige smøremidler. Det bruges som udgangsmateriale til fremstilling af nitroglycerin, allyliodidie, epichlorhydrin og glycerinacetat. På det medicinske område bruges det også som et afføringsmiddel og en midlertidig reduktion af det indre tryk i øjet. Ud over dette er det involveret i at hjælpe med støbning af gradientgeler, proteinstabilisator og opbevaringsbufferkomponent.
Opløselighed
Blandbar med vand og alkohol. Delvist blandbar med ether og ethylacetat. Ikke blandbar med chloroform.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med perchlorsyre, blyoxid, eddikesyreanhydrid, nitrobenzen, klor, peroxider, stærke syrer og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycerol |
| Smeltepunkt | 18 °C |
| Tæthed | 1.26 |
| Kogepunkt | 182 °C (20 mmHg) |
| Flammepunkt | 160 °C (320 °F) |
| Lineær formel | HOCH2CH(OH)CH2OH |
| Brydningsindeks | 1.474 |
| Mængde | 500 mL |
| Beilstein | 635685 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Glycerol
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.