Få mere at vide
Glycerol, 99,6%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10229460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
10 L
Emballage:
EcoSafPak™ Glasflaske
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10229460 500 mL EcoSafPak™ Glasflaske 500ml
10659273 2.5 L Glasflaske 2.5 L
11914051 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10229460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 410985000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.00 DKK
    639.65 DKK / 500ml
    Spare 95.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol
Oplysninger om nedbrydning >290 °C
Smeltepunkt 18,0 °C
Tæthed 1.2610g/mL
Kogepunkt 290,0 °C
Flammepunkt 160 °C
Antændelsesrest 0,005% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99.6%
Emballage EcoSafPak™ Glasflaske
Lineær formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1.4716
Mængde 500 mL
Beilstein 01, 502
Merck Index 15, 4520
Specifik vægtfylde 1.261
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: >500 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i methanol, ethanol og 2-propanol, uopløselig i ether, benzen, kloroform
Formel vægt 92.09
Damptryk 0,003 mbar ved 50 °C
Procent renhed 99.6%
Grad ACS-reagens
Fysisk form Væske