Få mere at vide
Glycerol,≥ 99,0 % (GC), reagenskvalitet, Honeywell™
Artikelnummer. 15687880 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
500 mL
1 L
1 gal.
5 L
20 L
Emballage:
Aluminium flaske
Glass bottle
Poly flaske
Poly spand
Pakningsstørrelse:
1 GAL
1 L
20 L
5 L
500ml
Artikelnummer. 15687880
Brand: Honeywell Research Chemicals G77571GA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagenskvalitet,≥ 99,0 % (GC)
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5
Molekylær formel C3H8O3
Molekylvægt (g/mol) 92.09
MDL nummer MFCD00004722
InChI nøgle PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC navn propan-1,2,3-triol
SMIL OCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycerol
Smeltepunkt 18°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.25g/mL
pH Neutral
Kogepunkt 290°C (1013 hPa)
Flammepunkt 160°C (320°F)
Tændingspunkt 698°F
Lugt Odorless
Emballage Poly flaske
Lineær formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Mængde 1 gal.
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Opløselighedsinformation Completely miscible in water
Dampdensitet 3.1 (vs air)
Formel vægt 92.09g/mol
Damptryk 1mmHg (20°C)
Procent renhed ≥99.0% (GC)
Fysisk form Væske