Få mere at vide
Glycerol, ≥99,0% (GC), reagenskvalitet, Solstice
Beskrivelse
- ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycerol |
| Smeltepunkt | 18 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.25g/mL |
| pH | Neutral |
| Kogepunkt | 290 °C (1013 hPa) |
| Flammepunkt | 160 °C (320 °F) |
| Tændingspunkt | 698 °F |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | Poly flaske |
| Vis mere |