Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Pipetter med variabel volumen
Beskrivelse
Mød udfordringerne ved meget krævende applikationer, hvor robusthed og holdbarhed er afgørende med det slanke, robuste design af Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Pipetter med variabel volumen. Disse pipetter med variabel volumen er bygget med hårde PVDF-komponenter, der kan modstå skrappe kemikalier og de skadelige virkninger af UV-lys, og de er fuldt autoklaverbare uden at skulle skilles ad. De har et bredt udvalg af eksplicit designede spidser for optimal ydeevne, præcision og nøjagtighed.
I årtier, Thermo Scientific Finnpipette pipetteringssystemer har leveret uovertruffen produktivitet og ergonomi på tværs af tusindvis af laboratorier og applikationer verden over.
Finnpipette F2: Bevist pålidelig til langvarig intensiv brug Robust
og holdbar
Finnpipette F2 indeholder hårde PVDF-komponenter, der tåler skrappe kemikalier og de skadelige virkninger af UV-lys. Dens robuste design tåler fysisk brug uden skader.
Fuldt autoklaverbar
Dekontaminering af Finnpipette F2 er enkel, da der ikke er behov for at adskille F2 til autoklavering, hvilket minimerer forstyrrelser og nedetid.
Vedligeholdelse er nem.
Tag blot spidskeglen af for effektiv daglig vedligeholdelse eller dekontaminering, når du ikke bruger en autoklave.
Super Blow-out
150 % stigning i luftboost for at sikre effektiv levering af mikrovolumener og forhindre kapillærvirkning i 50-μ L-modeller og derunder.
Bredt udvalg af Finntip Pipettespidser Finntips er designet
og fremstillet specifikt til Finnpipette modeller, hvilket muliggør optimal ydeevne, præcision og nøjagtighed.
CE mærket The
Finnpipette F2 Pipette sammen med kompatibel Finntip tip er CE-mærket i overensstemmelse med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti Med praktisk
online registrering, og kan variere fra land til land.
- undefined
- Renewable Energy
Tekniske data
Tekniske data
Kompatible tips | Finntip 50 Micro, Filter 50 Micro |
Oversigt | Finnpipette F2 |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Farve | Turkis |
Antal kanaler | 1 |
Produktlinje | Finnpipette™ F2 |
Type | Variabel volumen pipette |
Volumen (metrisk) | 2 til 20 μL |
Inkrementer | 0,02 μL |
Farvekode | Turkis |
Dokumenter
Scientific Resources
Brochures
Application Notes
Product Information
Manuals
Specification Sheets